Learn More
Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate Anhydrous, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073534 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
3kg
500g
5kg
Codice prodotto. 10345720
Marca: Fisher Chemical S/4520/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
HNa2O4P, CAS Number-7558-79-4, disodium orthophosphate, acetest, disodium hydrogen phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, disodium phosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt, soda phosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, 3kg, CHEBI:34683, White
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7558-79-4
Formula molecolare HNa2O4P
Molecular Weight (g/mol) 141.96
Numero MDL MFCD00003496
InChI Key BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Colore White
pH 8.7 to 9.3
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
IUPAC Name disodium hydrogen phosphate
Peso formulazione 141.96g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica