missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™

Codice prodotto. p-7073533 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10786491

Marca: Fisher Chemical S/4480/53

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Identificatori chimici

CAS 7558-79-4
Formula molecolare HNa2O4P
Molecular Weight (g/mol) 141.96
Numero MDL MFCD00003496
InChI Key BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC Name disodio; idrogenofosfato
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O

Specifica

Colore Bianco
pH 8.7 to 9.3
Forma fisica Solido in polvere
Quantità 500 g
Peso formulazione 141.96g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato