Learn More
Di-tert-butyl dicarbonate, 97%
Codice prodotto. p-103211 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10763191
Marca: Thermo Scientific Acros 189771000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 24424-99-5 | C10H18O5 | 218.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24424-99-5
Formula molecolare C10H18O5
Molecular Weight (g/mol) 218.25
Numero MDL MFCD00008805
InChI Key DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo di-tert-butyl dicarbonate, boc anhydride, boc-anhydride, di-t-butyl dicarbonate, di-tert-butyl pyrocarbonate, bis tert-butoxycarbonyl oxide, di-tert-butyldicarbonate, boc2o, di-t-butyl pyrocarbonate, di tert-butyl carbonate
PubChem CID 90495
ChEBI CHEBI:48500
IUPAC Name tert-butyl (2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl carbonate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Di-tert-butyl Dicarbonate
Nota nome 97%
Punto di fusione 22.0°C to 24.0°C
Colore White
Densità 1.0200g/mL
Punti di ebollizione 56.0°C to 57.0°C (0.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità 37°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare O[CO2C(CH3)3]2
Indice di rifrazione 1.4075 to 1.4095
Quantità 100 g
Numero UN 2930
Fieser 04,128; 07,91; 08,145; 10,122; 12,159; 13,94; 15,113
Indice di Merck 15, 3038
Gravità specifica 1.02
Peso formulazione 218.25
Percent Purity 97%
Forma fisica Low Melting Crystalline Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Di-tert-butyl dicarbonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.