Learn More
Di-tert-butylchlorophosphine, 96%
Codice prodotto. 10617684 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
5mL
Codice prodotto. 10617684
Marca: Thermo Scientific Acros 320901000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13716-10-4 | C8H18ClP | 180.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13716-10-4
Formula molecolare C8H18ClP
Molecular Weight (g/mol) 180.66
Numero MDL MFCD00008815
InChI Key MCRSZLVSRGTMIH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo di-tert-butylchlorophosphine, di-tert-butylchlorophosphane, di-t-butylchlorophosphine, phosphinous chloride, bis 1,1-dimethylethyl, chlorodi-tert-butylphosphine, phosphinous chloride, di-tert-butyl, di-tert-butyl chloro phosphane, di-tert-butylphosphinous chloride, clptbu2, pubchem6477
PubChem CID 139566
IUPAC Name ditert-butyl(chloro)phosphane
SMILES CC(C)(C)P(C(C)(C)C)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Di-tert-butylchlorophosphine
Punto di fusione 2.0°C to 3.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 69.0°C to 70.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 61°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(CH3)3C]2PCl
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.95
Peso formulazione 180.66
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid