Learn More
Di-tert-butyltin dichloride, 98%
Codice prodotto. p-7050876
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
Dimensione della confezione:
0.50g
2g
Codice prodotto. 11324567
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039619.02
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 19429-30-2 | C8H18Cl2Sn | 303.842 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19429-30-2
Formula molecolare C8H18Cl2Sn
Molecular Weight (g/mol) 303.842
Numero MDL MFCD00009854
InChI Key PEGCFRJASNUIPX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo di-tert-butyldichlorostannane, di-tert-butyltin dichloride, di-t-butyltin dichloride, ditert-butyl dichloro stannane, acmc-1bpuo, di-tert-butylzinndichlorid
PubChem CID 88053
IUPAC Name ditert-butyl(dichloro)stannane
SMILES CC(C)(C)[Sn](C(C)(C)C)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Di-tert-butyltin dichloride
Punto di fusione 42°C to 43°C
Colore White
Punti di ebollizione 66°C (3 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Acrid
Formula lineare [(CH3)3C]2SnCl2
Quantità 0.5 g
Numero UN UN2928
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 303.83
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline