Learn More
Diacetin, 50%, tech. grade, remainder triacetin and monoacetin
Codice prodotto. 10157130 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
500g
5g
Codice prodotto. 10157130
Marca: Thermo Scientific Acros 406305000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 25395-31-7 | C7H12O5 | 176.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diacetin
Nota nome pract., 98%
CAS 25395-31-7, 102-76-1, 26446-35-5
Colore Colorless
Densità 1.1875g/mL
Punti di ebollizione 280.0°C
Punto d'infiammabilità 141°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 45% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H12O5
Formula lineare (CH3COO)2C3H5OH
Indice di rifrazione 1.4400 to 1.4500
Numero MDL MFCD00008717
Quantità 500 g
Valore di saponificazione 542 to 605mg KOH/g
Indice di Merck 15, 2964
Gravità specifica 1.1875
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Molecular Weight (g/mol) 176.17
Peso formulazione 176.17
Percent Purity 50%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 24 to 28% monoacetin, 41 to 47% diacetin, 22 to 28% triacetin (typically)
Forma fisica Liquid