Learn More
(+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride, 97%
Codice prodotto. 10182771 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10182771
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6283-74-5 | C8H8O7 | 216.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6283-74-5
Formula molecolare C8H8O7
Molecular Weight (g/mol) 216.15
Numero MDL MFCD00037918
InChI Key XAKITKDHDMPGPW-IOMOGOHMNA-N
Sinonimo 3r,4r-2,5-dioxotetrahydrofuran-3,4-diyl diacetate, unii-d7xnf76o0k, +-diacetyl-l-tartaric anhydride, d7xnf76o0k, 2,5-furandione, 3,4-bis acetyloxy dihydro-, 3r,4r, 3r,4r-4-acetyloxy-2,5-dioxooxolan-3-yl acetate, di-o-acetyl-l-tartaric anhydride, o,o-diacetyl tartaric acid anhydride, acetic acid 4-acetoxy-2,5-dioxo-tetrahydro-furan-3-yl ester, 3r-trans-dihydro-2,5-dioxofuran-3,4-diyl diacetate
PubChem CID 513914
SMILES CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](OC(C)=O)C(=O)OC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico (+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 130.0°C to 135.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Rotazione specifica + 62.50
IUPAC Name (3R,4R)-4-(acetyloxy)-2,5-dioxooxolan-3-yl acetate
Peso formulazione 216.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystals or Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.