Learn More
Karl Hecht X100 Diagnostic slides 3 counting fields, approx.D=14mm
Marca:  Karl Hecht 42421010
X100 Diagnostic slides 3 counting fields, approx.D=14mm
Codice prodotto. 10003661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.95€
    95.92€ / pezzi 100
    Risparmia 8.03€
    7% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-02-2026