Learn More
Buerkle™ Chemistry Scoop
Codice prodotto. 10282461 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
600 ml
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10282461
Marca: Buerkle™ 53530250
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Scoop for aggressive liquids, complete with strong handle, entirely made of polypropylene.
  • Sturdy support rod
  • Handle length 1m
  • Without metal parts
  • Polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Monouso Reusable
Product Type Misurino
Da utilizzare con (applicazione) Per liquidi aggressivi
Include Maniglia
Materiale Polipropilene