Learn More
Buerkle™ Chemistry Scoop
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
600 ml
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Sturdy support rod
- Handle length 1m
- Without metal parts
- Polypropylene
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 600 ml |
| Product Type | Misurino |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per liquidi aggressivi |
| Include | Maniglia |
| Materiale | Polipropilene |