Learn More
Diallyl phthalate, 97%
Codice prodotto. 11480508
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11480508
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24648.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 131-17-9 | C14H14O4 | 246.262 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 131-17-9
Formula molecolare C14H14O4
Molecular Weight (g/mol) 246.262
Numero MDL MFCD00008646
InChI Key QUDWYFHPNIMBFC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diallyl phthalate, allyl phthalate, diallylphthalate, dapon r, phthalic acid diallyl ester, dapon 35, phthalic acid, diallyl ester, o-phthalic acid, diallyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-2-propenyl ester, unii-f79l0ul6st
PubChem CID 8560
IUPAC Name bis(prop-2-enyl) benzene-1,2-dicarboxylate
SMILES C=CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Diallyl phthalate
Punto di fusione -70°C
Densità 1.12
Punti di ebollizione 160°C to 163°C (4 mmHg)
Punto d'infiammabilità 166°C (330°F)
Odore Pungent, Makes Eyes Water
Indice di rifrazione 1.519
Quantità 100 g
Numero UN UN3082
Beilstein 1880877
Peso formulazione 246.27
Percent Purity 97%