Learn More
Diallylamine, 97%
Codice prodotto. 15760789 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
Codice prodotto. 15760789
Marca: Thermo Scientific Acros 112040010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 124-02-7 | C6H11N | 97.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-02-7
Formula molecolare C6H11N
Molecular Weight (g/mol) 97.16
Numero MDL MFCD00008642
InChI Key DYUWTXWIYMHBQS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diallylamine, di-2-propenylamine, 2-propen-1-amine, n-2-propenyl, amine, diallyl, bis prop-2-en-1-yl amine, n-2-propenyl-2-propen-1-amine, unii-n18exb6v6p, n,n-diallylamine, ccris 4776, n-allylprop-2-en-1-amine
PubChem CID 31279
IUPAC Name N-prop-2-enylprop-2-en-1-amine
SMILES C=CCNCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Diallylamine
Nota nome 97%
Punto di fusione -88.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7890g/mL
Punti di ebollizione 110.0°C to 112.0°C
Punto d'infiammabilità 7°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (H2C=CHCH2)2NH
Indice di rifrazione 1.4395 to 1.4415
Quantità 1 L
Beilstein 04, 208
Indice di Merck 15, 2974
Gravità specifica 0.789
Informazioni di solubilità Solubility in water: 90g/L in water. Other solubilities: soluble in diethyl ether, ethanol
Peso formulazione 97.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid