Learn More
Notrax Diamond Flex™ ESD Static Dissipative Workstation Mat
Notrax Diamond Flex™ ESD Static Dissipative Workstation Mat - The 18.4 mm thick platform elevates and insulates the worker from the hard ground while the bulleted domes underneath allow the mat to bend and 'flex' with every movement.
330.00€ - 375.00€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) | 5.3 ft. |
Lunghezza (sistema metrico) | 163 cm |
Materiale | Nitrile Rubber |
Tipo | Industrial and Commercial Matting |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17782188
|
Notrax
548S3864BL |
163 cm | 97 cm |
330.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17702198
|
Notrax
548S4064BL |
163 cm | 10 cm |
375.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- High quality anti-fatigue individual workstation mat for heavy-duty industrial environments
- Standard size mats for individual workstations are loose lay and require no installation
- The 184 mm thick platform elevates and insulates the worker from the hard ground while the bulleted domes underneath allow the mat to bend and ''flex'' with every movement
- Highly visible yellow safety ramps included on all sides to prevent tripping
- 100% nitrile rubber compound
Specifica
Black | |
163 cm | |
Industrial and Commercial Matting |
5.3 ft. | |
Nitrile Rubber |