Learn More
Scotch-Brite™ Diamond Floor Pads, Purple
Codice prodotto. 17128800
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
254 mm
280 mm
305 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
685 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 17128800
Marca: Scotch-Brite™ 7100159506
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Diamond-coated floor pads for cleaning and polishing marble, terrazzo, slate, and polished concrete flooring. Helps eliminate floor finish and reduce labor costs.
  • Simultaneously cleans and polishes flooring to achieve an outstanding shine
  • Ideal for marble, terrazzo, vinyl, slate, and polished concrete floors
  • Easy to use: no expensive or harmful chemicals needed, only water
  • Recommended for use with low and standard speed machines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cleaning Pads
Colore Purple
Diametro (sistema metrico) 280 mm
Da utilizzare con (applicazione) Burnishing, Cleaning
Da utilizzare con (apparecchiatura) Marble, Terrazzo, Slate, and Polished Concrete Flooring
Materiale Diamond-coated
Stile Round