Learn More
Heathrow Scientific™ Diamond-shaped Weighing Boats
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Wide, flat bottom to resist tipping.
- Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F).
- Can be used with microwave moisture analyzers.
- FDA/food-grade compliant.
- Pack of 500.
- Disposable.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Forma del fondo | Flat |
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Polystyrene |
| Forma | Diamond |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Weighing Boat |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sample weighing |
| Vedi altri risultati |