Learn More
Thermo Scientific™ Diaphragm Pump HMD 8
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Portata:
9.6 m3/h
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Three Step Diaphragm Pump. Standard Pump for Drying (Water/ Non-Caustic Vapours). Supplied Complete with All Necessary Tubing and Fittings to Connect to the Vacuum Oven.
- Condensate trap and drain cock
- 100 % oil free, requires little maintenance
- Powerful
- Short pump-down times
Specifica
Specifica
| Vuoto max | 3.37 kW |
| Certificazione/Conformità | CE certified |
| Dimensioni (L x P x A) | 610 x 240 x 300 mm |
| Modello | HMD 8 |
| Peso (sistema metrico) | 26 kg |
| Portata | 9.6 m3/h |
| Tipo di pompa | Vacuum Pump |
| Valori nominali armadio | IP20 |
| Applicazioni | For Drying (Water/ Non-Caustic Vapours) |
| Maximum Pressure | <10 Mbar final pressure with gas ballast |
| Vedi altri risultati |