Learn More
Diatomaceous Earth, Flux-Calcined, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15615360 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Poly Drum
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 15615360
Marca: Honeywell-Fluka 3925451KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
flux-calcined, filter aid
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68855-54-9
Formula molecolare CNa2O3
Molecular Weight (g/mol) 105.988
Numero MDL MFCD00132803
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC Name disodio; carbonato
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Diatomaceous Earth, Flux-Calcined
Quantità 1 kg
Imballaggio Poly Bottle
Numero UN NONH for all modes of transport