Learn More
Diaza-18-crown-6, 98%
Codice prodotto. p-101129 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
2.5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
2.50g
500mg
Codice prodotto. 10045773
Marca: Thermo Scientific Acros 275821000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 23978-55-4 | C12H28N2O4 | 264.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelation/Complexation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23978-55-4
Formula molecolare C12H28N2O4
Molecular Weight (g/mol) 264.37
Numero MDL MFCD00005112
InChI Key NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P
Sinonimo kryptofix 22, cryptand 2.2, cryptand 22, diaza-18-crown-6, 1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane, 7,16-diaza-18-crown-6, unii-xly51t1rsz, xly51t1rsz, 1,10-diaza-4,7,13,16-tetraoxacyclooctadecane, 7,16-diaza-1,4,10,13-tetraoxcyclooctadecane
PubChem CID 72805
IUPAC Name 1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane
SMILES C1COCCOCC[NH2+]CCOCCOCC[NH2+]1
Specifica
Materiale o nome chimico Diaza-18-crown-6
Nota nome 98%
Punto di fusione 111°C to 115°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,chloroform,acetone
Peso formulazione 262.34
Percent Purity 98%
Forma fisica Shiny Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diaza-18-crown-6
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.