Learn More
Diazinon, Fluka™
Codice prodotto. 16262912 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 16262912
Marca: Honeywell-Fluka R1632100MG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Analytical standard, reference material
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diazinon
Imballaggio Glass Bottle
CAS 333-41-5
Colore Incolore
Punti di ebollizione Decomposes below the boiling point.
Sinonimo O,O-diethyl O-2-isopropyl-6-methylpyrimidin-4-yl phosphorothioate
Industry Type Environmental Analysis
Molecular Weight (g/mol) 304.3
Quantità 100 mg
Grado Analytical Standard