Learn More
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid,98%
Codice prodotto. 11413257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11413257 100 g 100g
11494260 25 g 25g
11423257 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11413257 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16181.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2743-38-6 | C18H14O8 | 358.30 g/mol
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid, anhydrous is used as a reagent used to produce chiral salts. Also used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid, anhydrous is used as a reagent used to produce chiral salts. Also used as organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
It is sensitive to moisture. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2743-38-6
Formula molecolare C18H14O8
Molecular Weight (g/mol) 358.30
Numero MDL MFCD00003074
InChI Key YONLFQNRGZXBBF-ZIAGYGMSSA-N
Sinonimo dibenzoyl-l-tartaric acid, 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, dibenzoyltartaric acid, --dibenzoyl-l-tartaric acid, dibenzoyl-l-tartaricacid, l-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2r,3r, unii-3q14b666vm, 2,3-bis benzoyloxy tartaric acid, o,o-dibenzoyl-+-tartaric acid
PubChem CID 75969
SMILES OC(=O)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid
Nota nome anhydrous
Punto di fusione 154°C to 156°C
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
IUPAC Name (2R,3R)-2,3-bis(benzoyloxy)butanedioic acid
Peso formulazione 358.31
Percent Purity 99%
Quantità 100 g
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-bis(benzoyloxy)-butanedioic acid