Learn More
DICER1 Monoclonal Antibody (OTI1E11), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies TA801631
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 17569992
  • 540.87€ / 100µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
DICER1 is a ribonuclease that has been extensively shown to be related to cancer. Small interfering RNAs are generated through DICER, and seem to play important roles in mitosis in normal cells and oncogenesis in mutated cells. DICER1 mutations are associated with blastoma, breast cancer, adenocarcinoma, and pancreatitis. In vision and hearing, DICER1 has been implicated in serious microRNA induced malformations of critical sensory cells. DICER1 is important in myelination and other nervous system protections. Finally, DICER1 is related to cardiovascular diseases, since microRNAs are aberrantly expressed in some pathological conditions.
Specifica
Specifica
DICER1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q9UPY3
DICER1
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1666-1922 of human DICER1 produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Immunohistochemistry (Paraffin)
OTI1E11
Unconjugated
DICER1
DCR1, Dicer, Dicer1e, HERNA, K12H4.8-LIKE, MNG1, RMSE2
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
23405
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Certificati
Promozioni
Promozioni
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.