Learn More
DICER1 Monoclonal Antibody (OTI1E11), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA801631S
Descrizione
DICER1 Monoclonal antibody specifically detects DICER1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| DICER1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P28908 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 943 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| OTI1E11 | |
| Unconjugated | |
| TNFRSF8 | |
| 1110006F08Rik; D12Ertd7e; DCR; DCR1; DCR-1; Dicer; dicer 1 ribonuclease III; dicer 1, double-stranded RNA-specific endoribonuclease; dicer 1, ribonuclease III; dicer 1, ribonuclease type III; Dicer1; Dicer1, Dcr-1 homolog; Dicer1e; double-strand-specific ribonuclease mDCR-1; endoribonuclease Dicer; Helicase MOI; helicase with RNAse motif; helicase-moi; HERNA; K12H4.8-LIKE; KIAA0928; mKIAA0928; MNG1; RMSE2 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 19-379 of human TNFRSF8 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.