Learn More
Dichloro[bis(1,4-diphenylphosphino)butane]palladium(II), Pd 17.6%
Descrizione
Dichloro[bis(1,4-diphenylphosphino)butane]palladium(II) is used for the catalysis of styrene carbonylation, coupling of alkyl Grignard reagents with organic halides, selective monoalkylation of organic polyhalides, and modification of the dihalovinyl moiety of synthetic pyrethroids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dichloro[bis (1,4-diphenylphosphino)butane]palladium (II) |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | Soluble in ethanol,benzene,and ethereal solvents. |
| Peso formulazione | 603.8 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Pd 17.6% |
| Forma fisica | Lumps |
Sicurezza e movimentazione
- Dichloro[bis(1,4-diphenylphosphino)butane]palladium(II)
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Dichloro[bis(1,4-diphenylphosphino)butane]palladium(II)