Learn More
Dichloro[bis(1,4-diphenylphosphino)butane]palladium(II), Pd 17.6%
Codice prodotto. 15436655
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. Quantità unitSize
15436655 1 g 1g
15446655 5 g 5g
2 options
Codice prodotto. 15436655
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044971.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 29964-62-3 | C28H28Cl2P2Pd | 603.80 g/mol
Dichloro[bis(1,4-diphenylphosphino)butane]palladium(II) is used for the catalysis of styrene carbonylation, coupling of alkyl Grignard reagents with organic halides, selective monoalkylation of organic polyhalides, and modification of the dihalovinyl moiety of synthetic pyrethroids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29964-62-3
Formula molecolare C28H28Cl2P2Pd
Molecular Weight (g/mol) 603.80
Numero MDL MFCD02093437
InChI Key JQXJBXVWVPVTOO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo 1,4-bis diphenylphosphino butane-palladium ii chloride, 1,4-butylenebis diphenylphosphine palladium dichloride, pdcl2 dppb, 1,4-bis diphenylphosphino butane palladium ii dichloride, palladium ii chloride-1,4-bis diphenylphosphine butane, dichloro bis 1,4-diphenylphosphino butane palladium ii, palladium ii chloride 1,4-bis diphenylphosphino butane complex, dichloro 1,4-bis diphenylphosphino butane palladium ii, pd dppb cl2, acmc-209sk1
PubChem CID 10974057
IUPAC Name dichloropalladium;4-diphenylphosphanylbutyl(diphenyl)phosphane
SMILES Cl[Pd]Cl.C(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloro[bis (1,4-diphenylphosphino)butane]palladium (II)
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,benzene,and ethereal solvents.
Peso formulazione 603.8
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 17.6%
Forma fisica Lumps
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloro[bis(1,4-diphenylphosphino)butane]palladium(II)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Dichloro[bis(1,4-diphenylphosphino)butane]palladium(II)