Learn More
Dichloroacetic acid, 99+%
Codice prodotto. 10712554 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
Codice prodotto. 10712554
Marca: Thermo Scientific 113060025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 79-43-6 | C2H2Cl2O2 | 128.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-43-6
Formula molecolare C2H2Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 128.94
Numero MDL MFCD00004223
InChI Key JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dichloroacetic acid, dichloracetic acid, dichloroethanoic acid, acetic acid, dichloro, urner's liquid, dichlorethanoic acid, bichloracetic acid, dca acid, bichloroacetic acid, dichloro-acetic acid
PubChem CID 6597
ChEBI CHEBI:36386
IUPAC Name 2,2-dichloroacetic acid
SMILES C(C(=O)O)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloroacetic acid
Punto di fusione 9.0°C to 11.0°C
Colore Brown
Densità 1.5600g/mL
Punti di ebollizione 194.0°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl2CHCO2H
Indice di rifrazione 1.4653 to 1.4673
Quantità 2.5 L
Beilstein 02,202
Fieser 16,115
Indice di Merck 15,3059
Gravità specifica 1.56
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and ethanol,soluble in acetone
Peso formulazione 128.94
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloroacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.