Learn More
Dichlorodimethylsilane, 99+%, AcroSeal™
Codice prodotto. 10777708 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10777708
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 75-78-5 | C2H6Cl2Si | 129.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-78-5
Formula molecolare C2H6Cl2Si
Molecular Weight (g/mol) 129.06
Numero MDL MFCD00000491
InChI Key LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyldichlorosilane, silane, dichlorodimethyl, dichloro dimethyl silane, inerton aw-dmcs, dichlorodimethylsilicon, dimethyl-dichlorsilan, inerton dw-dmc, repel-silan, dimethylsilane dichloride, dimethyl dichlorosilane
PubChem CID 6398
IUPAC Name dichloro(dimethyl)silane
SMILES C[Si](C)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichlorodimethylsilane
Punto di fusione -76.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 70.0°C
Punto d'infiammabilità −9°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare (CH3)2SiCl2
Indice di rifrazione 1.4030 to 1.4050
Quantità 800 mL
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in proton-free solvents (care must be,taken with ketones and esters),soluble in benzene and ether,decomposes in ethanol
Viscosità 0.6 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 129.06
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichlorodimethylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.