Learn More
Dichloromethane, 99.9%, for biochemistry, stabilized with approx. 50 ppm amylene, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dichloromethane |
| Punto di fusione | -97.0°C |
| Densità | 1.3250g/mL |
| Punti di ebollizione | 39.0°C to 40.0°C |
| Quantità | 1 L |
| Imballaggio | Flacone in vetro AcroSeal™ |
| Intervallo percentuale saggio | 99.85% min. (GC) |
| Gravità specifica | 1.325 |
| Formula lineare | CH2Cl2 |
| Viscosità | 0.43 mPa.s (20°C) |
| Vedi altri risultati |