Learn More
Dichloromethane, 99.9%, for biochemistry, stabilized with approx. 50 ppm amylene, AcroSeal™
Codice prodotto. p-4813457 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 12624997
Marca: Thermo Scientific Acros 406910010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Dichloromethane, 99.9%, for biochemistry, stabilized with approx. 50 ppm amylene, AcroSeal™. | CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-09-2
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
IUPAC Name diclorometano
SMILES ClCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane
Punto di fusione -97.0°C
Densità 1.3250g/mL
Punti di ebollizione 39.0°C to 40.0°C
Quantità 1 L
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Intervallo percentuale saggio 99.85% min. (GC)
Gravità specifica 1.325
Formula lineare CH2Cl2
Viscosità 0.43 mPa.s (20°C)
Beilstein 01,6
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Indice di Merck 15,6135
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and dmf
Peso formulazione 84.93
Percent Purity 99.9%
Grado Biochemical