Learn More
Dichloromethane, Laboratory Reagent, ≥99.9% (without stabilizer, GC), contains 0.1-0.4% ethanol as stabilizer, Honeywell™
Codice prodotto. 15651440 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 x 5 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 15651440
Marca: Honeywell Research Chemicals 146094X5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Laboratory Reagent,≥99.9% (without stabilizer, GC), contains 0.1-0.4% ethanol as stabilizer
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane
CAS 75-09-2
Densità 1.325g/mL at 25°C
Quantità 4 x 5 L
Limite di esplosione 0.22
Punto di combustione 1223°F
Imballaggio Aluminum Bottle
Formula molecolare CH2Cl2
Numero MDL MFCD00000881
Pressione del vapore 6.83psi (20°C), 24.45psi (55°C)
Beilstein 1730800
Sinonimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
IUPAC Name diclorometano
Molecular Weight (g/mol) 84.93
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Peso formulazione 84.93g/mol
Percent Purity ≥99.9% (without stabilizer, GC)
Grado Laboratory Reagent