Learn More
Dichloromethane, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10046100 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 10046100
Marca: JT Baker 7053.1000
Exceeds ACS Specifications
Identificatori chimici
CAS 75-09-2
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Methylene chloride
IUPAC Name diclorometano
SMILES ClCCl
Specifica
Punto di fusione -95°C
Densità 1.322 g/cm³ (20°C)
Punti di ebollizione 39.8°C (1013 hPa)
Quantità 1 L
Imballaggio Bottiglia in vetro
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P281-Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.