Learn More
Dichloromethane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- Per HPLC e sintesi organica
- Solventi multiuso a elevata purezza
- Elevata coerenza da lotto a lotto
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dichloromethane |
| Punto di fusione | -97°C |
| Nota nome | for HPLC, contains amylene as stabilizer |
| Densità | 1.325g/mL at 25°C |
| Punti di ebollizione | 39.8°C to 40°C |
| Quantità | 100 mL |
| Indice di rifrazione | n20/D 1.424 |
| Formula lineare | CH2Cl2 |
| Pressione del vapore | 6.83 psi (20°C) |
| Beilstein | 1730800 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Dichloromethane
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.