Learn More
Dichloromethane-d2, for NMR, 99.8 atom% D
Codice prodotto. p-106747 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
5g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10710981
Marca: Thermo Scientific Acros 321270050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86.939 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1665-00-5
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 86.939
Numero MDL MFCD00000882
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Sinonimo dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
PubChem CID 160586
IUPAC Name dichloro(dideuterio)methane
SMILES C(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane-d2
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99.8 atom% D
Densità 1.3600g/mL
Deuterio (D) 99.75% min.
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.4218
Acqua 0.02% max. (Coulometric)
Quantità 5 g
Punto di fusione -97.0°C
Punti di ebollizione 40.0°C
Formula lineare CD2Cl2
Beilstein 01, IV, 39
Peso formulazione 86.95
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane-d2
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Dichloromethane-d2