Learn More
Dichloromethane, Environmental Grade, 99.8+%, stab. with amylene
Codice prodotto. 11305027
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Dimensione della confezione:
16L
1L
4L
Codice prodotto. 11305027
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042006.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Suitable For Pesticide Residue Analysis | CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
Dichloromethane is employed in pharmaceutical applications. Its utilization is as a solvent in manufacturing of fine chemicals, drugs, drug intermediates and pharmaceuticals, and also in food engineering. It is the solvent of choice for caffeine extraction. It is employed as a solvent and paint remover, and as a blowing agent for polyurethane foams. It is useful for the fraction of flash pyrolysis oil and for the extraction of benzo-15-crown-5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Maximum level of impurities: Color (APHA) 10, Cl 10ppm, Halogenated residue 10ng/L heptachlorepoxide, Evaporation residue 3ppm, H2O 0.02%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-09-2
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
IUPAC Name diclorometano
SMILES ClCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 1.325 g/cm3 at 20°C
Punti di ebollizione 39°C to 40°C
Quantità 1 L
Punto di combustione 605°C (1121°F)
Odore Sweet
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4244
Pressione del vapore 475 hPa (356mm Hg) at 20°C
Beilstein 1730800
Informazioni di solubilità Miscible with ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
Peso formulazione 84.93
Grado Environmental
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .