Learn More
Dichloromethane, Extra Dry, Stabilised with Amylene, for Organic Synthesis, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10375890 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
1L, Plastic Coated Glass bottle
Codice prodotto. 10375890
Marca: Fisher Chemical D/1854/PB15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione -97°C
CAS 75-09-2
Colore Colorless
Punti di ebollizione 39°C
Quantità 1 L
Imballaggio Plastic-coated Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Formula molecolare CH2Cl2
Numero MDL MFCD00000881
Pressione del vapore 350mbar at 20°C
Viscosità 0.43 mPaS at 20°C
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
IUPAC Name diclorometano
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Peso formulazione 84.93g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.