Learn More
Dichloromethane, Gel Permeation Chromatography (GPC), Stabilised with Amylene, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
2.5L, Plastic Coated Glass bottle
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | -97°C |
| CAS | 75-09-2 |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 39°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Imballaggio | Plastic-coated Glass Bottle |
| Forma fisica | Liquido |
| Formula molecolare | CH2Cl2 |
| Numero MDL | MFCD00000881 |
| Pressione del vapore | 350mbar at 20°C |
| Vedi altri risultati |