Learn More
Dichloromethane, Primar™, for Trace Metal Analysis, Stabilised with Amylene, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
2.5L, Amber glass bottle
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | -97°C |
| CAS | 75-09-2 |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 39°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Forma fisica | Liquido |
| Formula molecolare | CH2Cl2 |
| Numero MDL | MFCD00000881 |
| Pressione del vapore | 350mbar at 20°C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Dichloromethane
- Attenzione
- cancerogenicità Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.