Learn More
Dichloromethane, Puriss., meets analytical spec. of Ph. Eur., NF, ≥99% (GC), Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15652590
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5L
pezzi 4
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15652590 4 x 5 L Aluminum Bottle pezzi 4
15662590 5 L Aluminum Bottle 5L
15672590 6 x 1 L Bottiglia in vetro pezzi 6
15642590 4 x 2.5 L Bottiglia in vetro pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15652590 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 242334X5LALU
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., NF,≥99% (GC)
  • Solstice has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC Name diclorometano
SMILES ClCCl
Spezifikation
Materiale o nome chimico Dichloromethane
Punto di fusione -97°C
Nota nome Meets analytical specification of Ph.Eur.NF
Colore Colorless
Densità 1.318 to 1.322g/mL at 25°C, 1.325g/mL at 25°C
Quantità 4 x 5 L
Limite di esplosione 0.22
Punto di combustione 1223°F
Imballaggio Aluminum Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 24.45psi (55°C), 6.83psi (20°C)
Numero UN UN1593
Beilstein 1730800
Punti di ebollizione 39°C to 41°C
Peso formulazione 84.93g/mol
Percent Purity ≥99% (GC)
Grado puriss.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Sicherheitshinweis
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.