Learn More
Dichloromethane, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, ≥99.9% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. p-7073749
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
35 kg
180 L
250 kg
Dimensione della confezione:
10L
180L
1L
2.50L
250kg
25L
35kg
Codice prodotto. 15633730
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 322221L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 75-09-2
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC Name diclorometano
SMILES ClCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane
Nota nome Reag. ISO
Densità 1.325g/mL at 25°C, 1.320 to 1.330g/Lat 20°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.22
Punto di combustione 1223°F
Pressione del vapore 6.83psi (20°C), 24.45psi (55°C)
Numero UN 1593
Beilstein 1730800
Peso formulazione 84.93g/mol
Percent Purity ≥99.9% (GC)
Grado ACS/puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.