Learn More
Dichloromethane, for residue and pestic. anal., stab. with amylene
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For residue analysis
EcoSafPak™ is an environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable material by a SFI certified supplier.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dichloromethane |
| Punto di fusione | -97.0°C |
| Nota nome | ECD Tested, For Pesticide analysis |
| Informazioni di decomposizione | >120°C |
| Densità | 1.3250g/mL |
| Punti di ebollizione | 39.0°C to 40.0°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Forma fisica | Liquido |
| Residuo dopo l'evaporazione | 2ppm max. |
| Gravità specifica | 1.325 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Dichloromethane
- Attenzione
- cancerogenicità Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.