Learn More
Dichloromethane stabilised, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15203498 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
:
2.5 L
Codice prodotto. 15203498
Marca: JT Baker 5275.2500
For pesticide residue analysis
Specifica
CAS 75-09-2
Acidità max. 0.0005 meq/g
Quantità 2.5 L
Intervallo percentuale saggio min. 99.8%
Residuo dopo l'evaporazione max. 5 ppm
Formula molecolare CH2Cl2
Numero MDL MFCD00000881
Numero UN 1593
Acqua max. 0.05%
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
IUPAC Name diclorometano
Molecular Weight (g/mol) 84.93
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P281-Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.