Learn More
Dichloromethylsilane, 97+%
Descrizione
A monomer (‘building block’) in the production of silicone polymers. An intermediate (starting material) in the production of other organic and inorganic chemicals. In the electronics industry for the production of ultra-pure polysilicon and in the manufacture of semiconductors and photovoltaics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 41°C to 42°C |
| Materiale o nome chimico | Dichloromethylsilane |
| Punto di fusione | -93°C |
| Colore | Colorless |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 100 g |
| Formula lineare | CH3SiHCl2 |
| Numero UN | UN1242 |
| Beilstein | 1071194 |
| Punto d'infiammabilità | -32°C (-26°F) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Dichloromethylsilane
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H301-Tossico se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Methyldichlorosilane