Learn More
Dichloromethylsilane, 97+%
Codice prodotto. p-7049345
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11347687
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014079.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 75-54-7
A monomer (‘building block’) in the production of silicone polymers. An intermediate (starting material) in the production of other organic and inorganic chemicals. In the electronics industry for the production of ultra-pure polysilicon and in the manufacture of semiconductors and photovoltaics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-54-7
Numero MDL MFCD00000494
Sinonimo Methyldichlorosilane
Specifica
Punti di ebollizione 41°C to 42°C
Materiale o nome chimico Dichloromethylsilane
Punto di fusione -93°C
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 100 g
Formula lineare CH3SiHCl2
Numero UN UN1242
Beilstein 1071194
Punto d'infiammabilità -32°C (-26°F)
Informazioni di solubilità Soluble in heptane,benzene,ether.
Peso formulazione 115.03
Percent Purity ≥97%
Indice di rifrazione 1.398
Sensibilità Air and moisture sensitive
Densità 1.105 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Methyldichlorosilane