Learn More
Dichlorophenylborane, 96%
Codice prodotto. 11378497
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11378497
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 032583.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 873-51-8 | C6H5BCl2 | 158.816 g/mol
Dichlorophenylborane is widely used as a catalyst in Antiproliferative macrolide and cell migration inhibitor lactimidomycin and in enantioselective synthesis of polypeptide segments using vinylogous Mukaiyama aldol reactions and in enantioselective Diels-Alder cycloadditions after its reaction with allo-threonine derivatives. It is a stereo selective alkylative ring opening of cyclic anhydrides and in cross-metathesis reaction of amino derivatives with olefines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 873-51-8
Formula molecolare C6H5BCl2
Molecular Weight (g/mol) 158.816
Numero MDL MFCD00013612
InChI Key NCQDQONETMHUMY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenylboron dichloride, borane, dichlorophenyl, dichloro phenyl borane, phenyldichloroborane, phenylboron dibromide, dichlorophenylboron, dichloro-phenyl borane, dichlorophenylborane, bis chloranyl-phenyl-borane, dichloro-phenyl-boron
PubChem CID 136678
IUPAC Name dichloro(phenyl)borane
SMILES B(C1=CC=CC=C1)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichlorophenylborane
Punto di fusione 7°C
Colore Colorless
Densità 1.194 g/mL
Punti di ebollizione 175°C
Punto d'infiammabilità 14°C (57°F)
Odore Acrid
Indice di rifrazione 1.545
Quantità 1 g
Numero UN UN2924
Beilstein 2243576
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water (Reacts violently).
Peso formulazione 158.83
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid