missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dichlorvos 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer

Codice prodotto. 30311852
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30311852

Marca: Dr. Ehrenstorfer DREA12530000AC1000

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Dichlorvos
CAS 62-73-7
Nomi componenti o analita Dichlorvos
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C4 H7 Cl2 O4 P
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Phosphoric acid, 2,2-dichloroethenyl dimethyl ester, Phosphoric acid, 2,2-dichlorovinyl dimethyl ester (6CI,8CI), Ethenol, 2,2-dichloro-, dimethyl phosphate (8CI), 2,2-Dichloroethenyl dimethyl phosphate, 2,2-Dichlorovinyl dimethyl phosphate, Alatox, Atgard, Atgard V, BAY-b 4986, Bibesol, Brevinyl, Brevinyl E 50, Canogard, Chlorvinphos, DDVP, DDVP (insecticide), Dash, Dedevap, Des, Des (phosphate), Dichlofos, Dichlorman, Dichlorovinphos, Dichlorovos, Dichlorvos, Dimethyl 2,2-dichloroethenyl phosphate, Dimethyl 2,2-dichlorovinyl phosphate, Dimethyl dichlorovinyl phosphate, Divipan, ENT 20738, Equigard, Equigel, Estrosel, Estrosol, Estrosol (pesticide), Fecama, Fekama, Ferag ID TM, Insectigas D, Lava 100EC, Mopari, NSC 6738, Nefrafos, Nerkol, Nogos, Nogos 500, Nogos 50EC, Nogos G, Novotox, Nuvan, Nuvan 100EC, Nuvan 500 EC, Nuvan 7, Nuvan 76EC, Nuvos, O,O-Dimethyl 2,2-dichlorovinyl phosphate, OKO, OMS 14, Panaplate, Phosvit, Phosvit 75, Prima U, SD 1750, Szklarniak, TAP 9VP, Task, Task (insecticide), Unifos, Unifos (pesticide), Unifos 50EC, Unitox, Vapona, Vapona Insecticide, Vaponite, Vinylofos, Vinylophos, Winylophos
InChI Formula InChI=1S/C4H7Cl2O4P/c1-8-11(7,9-2)10-3-4(5)6/h3H,1-2H3
SMILES COP(=O)(OC)OC=C(Cl)Cl
IUPAC Name 2,2-dichloroethenyl dimethyl phosphate
Solvent or Matrix Acetone
Molecular Weight (g/mol) 220.98
Quantità 1 mL
Peso formulazione 219.9459 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato