missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dichlorvos, Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Descrizione
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
- Expert Technical Support
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dichlorvos |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| CAS | 62-73-7 |
| Colore | Light Yellow |
| Punti di ebollizione | 74°C |
| Sinonimo | 2,2-Dichlorovinyl dimethyl phosphate |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Molecular Weight (g/mol) | 220.98 |
| Quantità | 100 mg |
| Grado | Analytical Standard |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto