Learn More
Dicholoromethane, BAKER HPLC ANALYZED, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15594055 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
Codice prodotto. 15594055
Marca: JT Baker 9410.2500
High purity solvents for use in analytical and preparative separations
A group of high purity solvents, buffer salts, and mobile phase modifiers for use in analytical and preparative separations.
Specifica
Materiale o nome chimico Preservative (Amylene) about 20ppm
Punto di fusione -95.1°C
Colore Colorless
Densità At 25°C is 1.315 - 1.321g/ml
Punti di ebollizione 40°C
Quantità 2.5 L
Odore Characteristic
Imballaggio Vetro
Residuo dopo l'evaporazione max. 2ppm
Formula molecolare CH2Cl2
Numero MDL MFCD00000881
Acqua max. 0.02 %
Sinonimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
IUPAC Name diclorometano
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Percent Purity 99.8%
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P281-Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.