Learn More
Diclomezine 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diclomezine |
| CAS | 62865-36-5 |
| Nomi componenti o analita | Diclomezine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C11 H8 Cl2 N2 O |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO/IEC 17025 |
| Sinonimo | 6-(3,5-Dichloro-4-methylphenyl)-3(2H)-pyridazinone, Diclomezine, Monguard |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H8Cl2N2O/c1-6-8(12)4-7(5-9(6)13)10-2-3-11(16)15-14-10/h2-5H,1H3,(H,15,16) |
| Tipo di soluzione | Single Solution |
| Vedi altri risultati |