missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dicyclanil, Fluka™

Codice prodotto. 16242932 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16242932

Marca: Honeywell-Fluka R1665100MG

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Analytical standard, reference material

Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.

  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Dicyclanil
Imballaggio Glass Bottle
CAS 112636-83-6
Colore Beige
pH 8.4 (10 g/L at 20°C)
Punto di fusione 255°C
Sinonimo 4,6-Diamino-2-(cyclopropylamino)-5-pyrimidinecarbonitrile
Industry Type Environmental Analysis
Molecular Weight (g/mol) 190.21
Quantità 100 mg
Grado Analytical Standard
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato