Learn More
Dicyclohexylamine, 99+%
Codice prodotto. 10721271 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
5mL
Codice prodotto. 10721271
Marca: Thermo Scientific Acros 181055000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 101-83-7 | C12H23N | 181.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-83-7
Formula molecolare C12H23N
Molecular Weight (g/mol) 181.32
Numero MDL MFCD00011658
InChI Key XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dicyclohexylamine, dcha, dicha, cyclohexanamine, n-cyclohexyl, n,n-dicyclohexylamine, dodecahydrodiphenylamine, dicyklohexylamin, n,n-diclohexylamine, n-cyclohexyl-cyclohexylamine, dicyklohexylamin czech
PubChem CID 7582
ChEBI CHEBI:34694
IUPAC Name N-cyclohexylcyclohexanamine
SMILES C1CCC(CC1)NC1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Dicyclohexylamine
Punto di fusione -2.0°C
Colore White
Densità 0.9100g/mL
Punti di ebollizione 256.0°C
Punto d'infiammabilità 103°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H11)2NH
Indice di rifrazione 1.4832 to 1.4852
Quantità 500 mL
Beilstein 12,6
Fieser 01,231
Indice di Merck 15,3106
Gravità specifica 0.91
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.8g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosità 7.4 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 181.32
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dicyclohexylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.