missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dienogest, MedChemExpress

Codice prodotto. 16418086
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16418086

Marca: Medchem Express HYB0084

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Dienogest(STS-557) is a specific progesterone receptor agonist with potent oral endometrial activity and is used in the treatment of endometriosis.

Dienogest(STS-557) is a specific progesterone receptor agonist with potent oral endometrial activity and is used in the treatment of endometriosis.

Specifica

Materiale o nome chimico Dienogest
Forma fisica Solid
CAS 65928-58-7
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H25NO2
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo STS 557
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (80.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](O)(CC#N)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CCC4=C3CC2)=O
Molecular Weight (g/mol) 311.42
Peso formulazione 311.42
Percent Purity 99.7%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato